Methanol 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
84529.550EA
924
EUR
84529.550
84529.460
84529.950
Methanol 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Methanol
Formule:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Kookpunt: 64.6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 11 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) II Bereik: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Specification Test Results
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |