3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
115460250
115461000
AC11546.1
115460050
ACRO115460250EA
52.7
EUR
ACRO115460250
ACRO115461000
MAYBAC11546.1
ACRO115460050
3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Formule:
C₉H₁₀O₄ Kookpunt: 341 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 182…185 °C Dichtheid: 1,423 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002502 CAS nummer: 1132-21-4 EINECS: 214-473-8 |
Specification Test Results
Appearance | White to pink-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 182 to 185 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |