Syringic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
A11725.14 A11725.22
A11725.14EA 64.4 EUR
A11725.14 A11725.22
Syringic acid ≥98%
Syringic acid
Purity: 98+% CAS No.: 530-57-4 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 206-208° Boiling Point: 192-193°/14mm MDL No.: MFCD00002552
Formule: C₉H₁₀O₅
Kookpunt: 192…193 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 206…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002552
CAS nummer: 530-57-4
EINECS: 208-486-8