2,3,4-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14278.09 A14278.18 A14278.30
A14278.09EA 35 EUR
A14278.09 A14278.18 A14278.30
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 573-11-5 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Odour: Odourless Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 2696073 MDL No.: MFCD00002433
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Kookpunt: 110…115 °C (0,04 mmHg)
Smeltpunt: 99…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002433
CAS nummer: 573-11-5
EINECS: 209-350-0