3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Trimethylgallic Acid
139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 22 EUR
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Kookpunt: 225…227 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 168…172 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002501
CAS nummer: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %