Salicylic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Formule:
(HO)C₆H₄CO₂H Kookpunt: 211 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 158…160 °C Dichtheid: 1,443 Vlampunt: 157 °C (315 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002439 CAS nummer: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 14,8332 |