4-Hydroxybenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13700.0B A13700.0I A13700.30
A13700.0BEA 72.7 EUR
A13700.0B A13700.0I A13700.30
4-Hydroxybenzoic acid ≥99%
4-Hydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 99-96-7 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Flash Point: 199°(390°F) Physical Form: Powder Melting Point: 213-218° Beilstein Reference: 970950 Merck Reference: 14,4812 MDL No.: MFCD00002547
Formule: C₇H₆O₃
Kookpunt: 336 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 213…218 °C
Dichtheid: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 199 °C (390 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002547
CAS nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 14,4812