4-Hydroxybenzoic acid zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Hydroxybenzoic Acid
MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
8.21814.0005EA 30.1 EUR
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
4-Hydroxybenzoic acid zS, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Kookpunt: 336
Smeltpunt: 210…211 °C
Dichtheid: 1.398 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002547
CAS nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Order Now
Specification Test Results
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C