2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrocatechuic acid
A10144.09 A10144.18 A10144.30
A10144.09EA 71.9 EUR
A10144.09 A10144.18 A10144.30
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 303-38-8 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 2209117
Formule: C₇H₆O₄
Kookpunt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 204…208 °C
Dichtheid: 1,542
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002446
CAS nummer: 303-38-8
EINECS: 206-139-5