2,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: beta-Resorcylic acid
A13545.0E A13545.22 A13545.36
A13545.0EEA 286 EUR
A13545.0E A13545.22 A13545.36
2,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 89-86-1 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 226° dec. Beilstein Reference: 1946213 Merck Reference: 14,8157 MDL No.: MFCD00002451
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Kookpunt: 390
Smeltpunt: ∼226 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002451
CAS nummer: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325