2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11459.14 A11459.22
A11459.14EA 52.1 EUR
A11459.14 A11459.22
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥99%
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 490-79-9 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 2209119 Merck Reference: 14,4398 MDL No.: MFCD00002460
Formule: C₇H₆O₄
Kookpunt: 339 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002460
CAS nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 14,4398