2,5-Dihydroxybenzoic acid zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
MQ200
8.41745.0050 8.41745.0250
8.41745.0050EA 80.8 EUR
8.41745.0050 8.41745.0250
2,5-Dihydroxybenzoic acid zS, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Kookpunt: 339
Smeltpunt: 202…206 °C
Dichtheid: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002460
CAS nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Order Now
Specification Test Results
Melting Point 202 - 206 °C
Molar Mass 154.12 g/mol