2,5-Dihydroxybenzoic acid, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
MQ100
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
85707-10MG-FEA 26.4 EUR
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
2,5-Dihydroxybenzoic acid, Supelco®
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Kookpunt: 339
Smeltpunt: 202…206 °C
Dichtheid: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002460
CAS nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75aeb16e8fe84599250924c49b4d1561ca565950&vid=32c94d66a75405b662386e0d2ec04d98b452c314&prid=web&clid=SAPDAM