2,6-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14485.14 A14485.22 A14485.36
A14485.14EA 43.9 EUR
A14485.14 A14485.22 A14485.36
2,6-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
2,6-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 303-07-1 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 164° dec. Beilstein Reference: 2209755
Formule: C₇H₆O₄
Kookpunt: 339 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002462
CAS nummer: 303-07-1
EINECS: 206-134-8