3,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24016.14 B24016.22 B24016.36
B24016.14EA 41.6 EUR
B24016.14 B24016.22 B24016.36
3,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 99-50-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 202° dec. Beilstein Reference: 1448841 Merck Reference: 14,7894 MDL No.: MFCD00002509
Formule: C₇H₆O₄
Kookpunt: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Dichtheid: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002509
CAS nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 14,7894