3,5-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11664.22
A11664.36
A11664.22EA
31.9
EUR
A11664.22
A11664.36
3,5-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 99-10-5
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 237° dec.
Beilstein Reference: 2207864
Formule:
C₇H₆O₄ Vlampunt: >200 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002512 CAS nummer: 99-10-5 EINECS: 202-730-7 |