Galluszuur 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 0 EUR
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
Galluszuur 98%
Galluszuur
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Kookpunt: 501
Smeltpunt: 253 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1.694 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002510
CAS nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %