2-Phenoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10515.14 A10515.22
A10515.14EA 61.5 EUR
A10515.14 A10515.22
2-Phenoxybenzoic acid ≥98%
2-Phenoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Kookpunt: 355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 111…115 °C
Dichtheid: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002429
CAS nummer: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5