4-Phenoxybenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17998.14
A17998.22
A17998.14EA
79.1
EUR
A17998.14
A17998.22
4-Phenoxybenzoic acid ≥99%
4-Phenoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Formule:
C₁₃H₁₀O₃ Smeltpunt: 160…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002539 CAS nummer: 2215-77-2 EINECS: 218-682-5 |