Trimellitic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01864.1
SB01864.10
SB01864.50
MAYBSB01864.1EA
0
EUR
MAYBSB01864.1
MAYBSB01864.10
MAYBSB01864.50
Trimellitic acid
Trimellitic acid
Formule:
C₉H₆O₆ Kookpunt: 107…113 °C (0,1 mmHg) Smeltpunt: 240…245 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002470 CAS nummer: 528-44-9 EINECS: 208-432-3 Merck Index: 12,09832 |