1,2-Dichloorbenzeen, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Dichlorobenzene
MQ300
1.02930.1000 1.02930.2500
1.02930.1000EA 121 EUR
1.02930.1000 1.02930.2500
1,2-Dichloorbenzeen, EMSURE® analysis_for, Supelco®
1,2-Dichloorbenzeen
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Kookpunt: 180.5
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 1.309 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 66
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000535
CAS nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Evaporation number 57