1,3,5-Trichloorbenzeen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-70-3
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 126°(258°F)
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 1635233
Merck Reference: 14,9632
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00000585
Formule:
C₆H₃Cl₃ Kookpunt: 208 °C Smeltpunt: 62…65 °C Dichtheid: 1,4604 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 126 °C (258 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000585 CAS nummer: 108-70-3 EINECS: 203-608-6 ADR: 9,III Merck Index: 14,9632 |