1,3-Dichloorbenzeen 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
151180010 151180250 151182500 151185000
ACRO151180010EA 151 EUR
ACRO151180010 ACRO151180250 ACRO151182500 ACRO151185000
1,3-Dichloorbenzeen 98%
1,3-Dichloorbenzeen
Formule: C₆H₄Cl₂
Kookpunt: 173 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1,28 g/cm³
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000573
CAS nummer: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %