1,3-Dichloorbenzeen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 541-73-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -25°
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 956618
Merck Reference: 14,3055
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000573
Formule:
C₆H₄Cl₂ Kookpunt: 173 °C Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 1,288 Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000573 CAS nummer: 541-73-1 EINECS: 208-792-1 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,3055 |