1,4-Dichloorbenzeen ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Dichlorobenzene
A16290.0E A16290.22 A16290.36
A16290.0EEA 64.1 EUR
A16290.0E A16290.22 A16290.36
1,4-Dichloorbenzeen ≥99%
1,4-Dichloorbenzeen
Purity: 99+% CAS No.: 106-46-7 Molecular Formula: C6H4Cl2 Formula Weight: 147.00 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Strong Boiling Point: 173-174° Beilstein Reference: 1680023 Merck Reference: 14,3057 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00000604
Formule: C₆H₄Cl₂
Kookpunt: 173…174 °C
Smeltpunt: 52…56 °C
Dichtheid: 1,248
Vlampunt: 65 °C (149 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000604
CAS nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3057