Chloorbenzeen 99+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
146410010 146410025 146410250
ACRO146410010EA 38.8 EUR
ACRO146410010 ACRO146410025 ACRO146410250
Chloorbenzeen 99+%, pure
Chloorbenzeen
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112.56 g/mol
Kookpunt: 131 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 1.1075 g/cm³
Vlampunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000530
CAS nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA