Chloorbenzeen 99+% for spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
222115000
222110025
ACRO222115000EA
78.4
EUR
ACRO222115000
ACRO222110025
Chloorbenzeen 99+% for spectroscopy
Chloorbenzeen
Formule:
C₆H₅Cl MW: 112.56 g/mol Kookpunt: 131 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –45 °C Dichtheid: 1.1075 g/cm³ Vlampunt: 23 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000530 CAS nummer: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN: 1134 ADR: 3 III Bereik: 01-2119432722-45 Merck Index: 13,02139 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 360 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |