Chloorbenzeen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
08650-5ML-F 08650-25ML-F
08650-5ML-FEA 65.7 EUR
08650-5ML-F 08650-25ML-F
Chloorbenzeen, Supelco®
Chloorbenzeen
Formule: C₆H₅Cl
Kookpunt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000530
CAS nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
Bereik: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6ba2f9f60365cc3a976a66389e6ba886d96721c&vid=7933945fd39b21db577f22c9d2753af45a5a1dc2&prid=web&clid=SAPDAM