2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 71.4 EUR
A10118.18 A10118.30
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Kookpunt: 143…145 °C (30 mmHg)
Smeltpunt: 61…65 °C
Dichtheid: 1.33
Vlampunt: 135 °C (275 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010127
CAS nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ADR: 8 III