2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
164140050 164141000 164145000
ACRO164140050EA 28.7 EUR
ACRO164140050 ACRO164141000 ACRO164145000
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Kookpunt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 69…73 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003305
CAS nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %
Specificaties
Environmentally Preferable