2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12525.0E A12525.22 A12525.36
A12525.0EEA 411 EUR
A12525.0E A12525.22 A12525.36
2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 874-42-0 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 69-73° Boiling Point: 233° Beilstein Reference: 471601 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00003305
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Kookpunt: 233 °C
Smeltpunt: 69…73 °C
Dichtheid: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C (260 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003305
CAS nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 1759
ADR: 8 III