2,5-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13525.06 A13525.14 A13525.22
A13525.06EA 90.3 EUR
A13525.06 A13525.14 A13525.22
2,5-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6361-23-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-58° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1635476 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00156140
Formule: C₇H₄Cl₂O
Kookpunt: 231…233 °C
Smeltpunt: 53…58 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156140
CAS nummer: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
ADR: 8,III