2,6-Dichlorobenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00673.1 SB00673.10 SB00673.50
MAYBSB00673.1EA 0 EUR
MAYBSB00673.1 MAYBSB00673.10 MAYBSB00673.50
2,6-Dichlorobenzaldehyde
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Kookpunt: 239 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 69…70 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003307
CAS nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2