2-Chloorbenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 89-98-5
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5675
Odour: Pungent
pH: 2.9
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 385877
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003304
Formule:
C₇H₅ClO Kookpunt: 212 °C Smeltpunt: 10…12 °C Dichtheid: 1,249 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003304 CAS nummer: 89-98-5 EINECS: 201-956-3 UN: 3265 ADR: 8,III |