3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13325.14 A13325.06
A13325.14EA 250 EUR
A13325.14 A13325.06
3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 10203-08-4 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Melting Point: 60-66° Boiling Point: 235-240° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00003352
Formule: C₇H₄Cl₂O
Kookpunt: 235…240 °C
Smeltpunt: 60…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003352
CAS nummer: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
ADR: 8,III