5-Chlorosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
A14069.06 A14069.14 A14069.22
A14069.06EA 42.5 EUR
A14069.06 A14069.14 A14069.22
5-Chlorosalicylaldehyde ≥98%
5-Chlorosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 635-93-8 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 636632
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Kookpunt: 105 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 99…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003331
CAS nummer: 635-93-8
EINECS: 211-244-4