5-Chlorosalicylaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
BTB02689.1 BTB02689.10 BTB02689.50
MAYBBTB02689.1EA 0 EUR
MAYBBTB02689.1 MAYBBTB02689.10 MAYBBTB02689.50
5-Chlorosalicylaldehyde
5-Chlorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Kookpunt: 105 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 100.3
MDL Nummer: MFCD00003331
CAS nummer: 635-93-8
EINECS: 211-244-4