3-Chloorbenzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
108610250 108611000
ACRO108610250EA 38.1 EUR
ACRO108610250 ACRO108611000
3-Chloorbenzaldehyde 99%
3-Chloorbenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO
Kookpunt: 213…215 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 1,241 g/cm³
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003350
CAS nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %