3-Chloorbenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13254.14
A13254.22
A13254.36
A13254.14EA
38.6
EUR
A13254.14
A13254.22
A13254.36
3-Chloorbenzaldehyde ≥97%
3-Chloorbenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 587-04-2
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5640
Odour: Characteristic
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 507098
MDL No.: MFCD00003350
Formule:
C₇H₅ClO Kookpunt: 213…214 °C Smeltpunt: 16…18 °C Dichtheid: 1,239 Vlampunt: 88 °C (190 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003350 CAS nummer: 587-04-2 EINECS: 209-596-9 |