3-Chloorbenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01128.1 SB01128.10 SB01128.50
MAYBSB01128.1EA 0 EUR
MAYBSB01128.1 MAYBSB01128.10 MAYBSB01128.50
3-Chloorbenzaldehyde
3-Chloorbenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO
Kookpunt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003350
CAS nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9