4-Chloorbenzaldehyde 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
A12757.30EA 35 EUR
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
4-Chloorbenzaldehyde 98
4-Chloorbenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 104-88-1 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Pungent Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 385858 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003379
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Kookpunt: 213…214 °C
Smeltpunt: 45…49 °C
Dichtheid: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 88 °C (190 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003379
CAS nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9 III