4-Chloorbenzaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MQ200
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
8.02453.0250EA 43.1 EUR
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
4-Chloorbenzaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
4-Chloorbenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Kookpunt: 214
Smeltpunt: 46
Dichtheid: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 88
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003379
CAS nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Specification Test Results
Solubility 935 mg/l (20 °C)
Melting Point 46 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.19 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 302 °C