4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13549.09
A13549.18
A13549.30
A13549.09EA
44.4
EUR
A13549.09
A13549.18
A13549.30
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde ≥97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 16588-34-4
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 778323
Formule:
C₇H₄ClNO₃ Smeltpunt: 61…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007078 CAS nummer: 16588-34-4 EINECS: 240-645-7 |