2-Chloorbenzonitril ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Chlorobenzonitrile
B20451.0B B20451.18 B20451.30
B20451.0BEA 276 EUR
B20451.0B B20451.18 B20451.30
2-Chloorbenzonitril ≥98%
2-Chloorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 873-32-5 Molecular Formula: C7H4ClN Formula Weight: 137.57 Flash Point: 122°(252°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 1363916 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001779
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Kookpunt: 232 °C
Smeltpunt: 43…46 °C
Dichtheid: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 122 °C (252 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001779
CAS nummer: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III