3-Chloorbenzonitril ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: m-Chlorobenzonitrile
A13237.09 A13237.18 A13237.30
A13237.09EA 33 EUR
A13237.09 A13237.18 A13237.30
3-Chloorbenzonitril ≥99%
3-Chloorbenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 766-84-7 Molecular Formula: C7H4ClN Formula Weight: 137.57 Flash Point: 97°(206°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 94°/10mm Beilstein Reference: 1906694 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001798
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Kookpunt: 94 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 39…42 °C
Dichtheid: 1.14
Vlampunt: 97 °C (206 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001798
CAS nummer: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III