4-Chloorbenzonitril 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
p-Chlorobenzonitrile
151871000
151870250
151875000
ACRO151871000EA
75.3
EUR
ACRO151871000
ACRO151870250
ACRO151875000
4-Chloorbenzonitril 99%
4-Chloorbenzonitril
Formule:
C₇H₄ClN MW: 137.57 g/mol Kookpunt: 223 Smeltpunt: 91…94 °C Vlampunt: 108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001813 CAS nummer: 623-03-0 EINECS: 210-765-4 |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow Flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 91 to 94 °C |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |