4-Chloorbenzonitril
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Chlorobenzonitrile
SB00343.1 SB00343.10 SB00343.50
MAYBSB00343.1EA 0 EUR
MAYBSB00343.1 MAYBSB00343.10 MAYBSB00343.50
4-Chloorbenzonitril
4-Chloorbenzonitril
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Kookpunt: 223
Smeltpunt: 90…93 °C
Dichtheid: 1.1133 g/cm³ (16.8 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001813
CAS nummer: 623-03-0
EINECS: 210-765-4