2,3-Dichloorbenzonitril ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14809.06
A14809.14
A14809.06EA
75
EUR
A14809.06
A14809.14
2,3-Dichloorbenzonitril ≥98%
2,3-Dichloorbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 6574-97-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 114°/6mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016372
Formule:
C₇H₃Cl₂N Kookpunt: 114 °C (6 mmHg) Smeltpunt: 60…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016372 CAS nummer: 6574-97-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |