2,4-Dichloorbenzonitril ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10113.06 A10113.14
A10113.06EA 37 EUR
A10113.06 A10113.14
2,4-Dichloorbenzonitril ≥98%
2,4-Dichloorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 6574-98-7 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 637738 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016373
Formule: C₇H₃Cl₂N
Kookpunt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 57…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016373
CAS nummer: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III