2,4-Dichloorbenzonitril
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TL00187DA TL00187EA TL00187.50
MAYBTL00187DAEA 0 EUR
MAYBTL00187DA MAYBTL00187EA MAYBTL00187.50
2,4-Dichloorbenzonitril
2,4-Dichloorbenzonitril
Formule: C₇H₃Cl₂N
Kookpunt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 52…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016373
CAS nummer: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III